Kluczowe dokumenty
SAB4500782
Sigma-Aldrich
Anti-HER2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
C-erbB-2, Epidermal growth factor receptor-related protein, ErbB2, HER2, kinase ErbB2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 137 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERBB2(2064)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ludzki receptor naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2) lub receptorowa kinaza tyrozynowa erb-b2 2 (ErbB2) jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 17. Kodowane białko należy do rodziny naskórkowych czynników wzrostu. Białko błonowe HER2 charakteryzuje się bogatą w cysteinę zewnątrzkomórkową domeną wiążącą ligand, hydrofobowym regionem obejmującym błonę i wewnątrzkomórkową domeną kinazy tyrozynowej. Białko to nie posiada ligandu i tworzy heterodimery z innymi członkami rodziny lub homodimery z samym sobą, gdy jest wyrażane na bardzo wysokim poziomie, w celu aktywacji. HER2 ulega ekspresji na niskim poziomie w normalnych tkankach, ale na wysokim poziomie w tkankach raka piersi.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego HER2.
Zakres immunogenu: 661-710
Działania biochem./fizjol.
Szlak sygnałowy receptora 2 ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu (HER2) stymuluje proliferację i przeżycie komórek w większości przypadków raka piersi. Dlatego nadekspresja tego białka powoduje raka piersi. Heterodimerowy kompleks HER2 i 3-kinazy fosfatydyloinozytydowej (PI3K) jest najsilniejszym stymulatorem szlaku antyapoptozy PI3K/AKT. Zwiększoną ekspresję HER2 obserwuje się również w raku jajnika, jelita grubego, trzustki, endometrium i żołądka. Trastuzumab, przeciwciało, działa poprzez wiązanie się z domeną w zewnętrznej domenie HER2. Domeny tej brakuje w p95, skróconej formie HER2, a zatem te komórki nowotworowe wykazują oporność na trastuzumab. Białko HER2 może być stosowane jako marker prognostyczny i jako opcja terapeutyczna dla nowotworów ginekologicznych.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
HER2 expression beyond breast cancer: therapeutic implications for gynecologic malignancies.
English DP, et al.
Molecular Diagnosis & Therapy, 17(2), 85-99 (2013)
The role of p95HER2 in trastuzumab resistance in breast cancer.
Ozkavruk Eliyatkin N, et al.
Journal of B.U.ON. : Official Journal of the Balkan Union of Oncology, 21(2), 382-389 (2016)
HER2: biology, detection, and clinical implications.
Gutierrez C and Schiff R.
Archives of Pathology & Laboratory Medicine, 135(1), 55-62 (2011)
Hayam A Aiad et al.
APMIS : acta pathologica, microbiologica, et immunologica Scandinavica, 122(10), 976-984 (2014-03-19)
Breast carcinoma in Egyptian women is a biologically more aggressive disease than those diagnosed in Western women, although a substantial number of cases are hormone responsive. G protein-coupled receptor-30 (GPR30), a seven transmembrane domain protein, is currently recognized as an
Jing Lv et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 31(11), 280-280 (2014-10-10)
HER2 amplification and/or expression occurs in gastric carcinoma (GC), but the role of HER2 in the prognosis of GC remains unclear. The dysregulation of transforming acidic coiled coil 1 (TACC1), a downstream gene of HER2, is thought to be involved