Kluczowe dokumenty
SAB4301602
Sigma-Aldrich
Anty-TWIST2
affinity isolated antibody
Synonim(y):
DERMO1, FFDD3, SETLSS, bHLHa39
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: 1:25-1:100
nr dostępu
BC017907
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TWIST2(117581)
Immunogen
Białko fuzyjne ludzkiego czynnika transkrypcyjnego bHLH z rodziny twist 2
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Królicze IgG w pH 7,4 PBS, 0,05% NaN3, 40% glicerolu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)