Kluczowe dokumenty
SAB4301514
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-MITF(pSer180/73)
affinity isolated antibody
Synonim(y):
MI, WS2, WS2A, bHLHe32
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
52 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.0 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_000239.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer180/pSer73)
informacje o genach
human ... MITF(4286)
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom MITF tylko wtedy, gdy jest fosforylowany przy serynie 180/73.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 180 (P-N-S (p) -P-M) / seryny 73 (Q-E-R (p) -R-E) pochodząca z ludzkiego MITF.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 1,0 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,02% azydku sodu i 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nuramina Mamat et al.
International journal of molecular medicine, 42(5), 2665-2675 (2018-09-19)
Vitiligo is a depigmentation disorder of the skin. It is primarily caused by the destruction of melanocytes or obstruction of the melanin synthesis pathway. Melanin is a type of skin pigment that determines skin color. The seeds of Vernonia anthelmintica