Kluczowe dokumenty
SAB4301418
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-CDK5(pTyr15)
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CDK5, CRK6, Kinaza białkowa 5 podziału komórkowego, Podjednostka katalityczna kinazy białkowej Tau II, kinaza Cdk5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
33 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.0 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001157882.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr15)
informacje o genach
human ... CDK5(1020)
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom CDK5 tylko wtedy, gdy jest fosforylowany przy tyrozynie 15.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 15 (G-T-Y(p)-G-T) pochodząca z ludzkiej CDK5.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jinliang Zhuang et al.
Life sciences, 222, 29-35 (2019-03-04)
Recently, several plexins and semaphorins have been associated with osteoclastogenesis, a vital process for bone remodeling. Plexin-A2 is implicated in bone homeostasis, however, whether it plays a role in osteoclastogenesis and the underlying mechanism remain unknown. We show that plexin-A2