Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB4504563
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Tau (pThr231) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MSTD, Anti-PPND, Anti-TAU, Anti-tau-40, Anty-DDPAC, Anty-FTDP-17, Anty-MAPTL, Anty-MTBT1, Anty-MTBT2, Anty-PP1R103
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 78 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr231)
informacje o genach
human ... MAPT(4137)
Opis ogólny
MAPT (białko tau związane z mikrotubulami) znajduje się na ludzkim chromosomie 17q21.3. Gen ten ulega ekspresji w neuronach, ale jest najbardziej widoczny w aksonach.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego Tau wokół miejsca fosforylacji Thr231.
Zakres immunogenu: 521-570
Działania biochem./fizjol.
MAPT (białko tau związane z mikrotubulami) uczestniczy w patologii choroby Alzheimera (AD). Pomaga w montażu i utrzymaniu struktury mikrotubul. Usunięcie MAPT powoduje opóźnienie rozwoju i trudności w uczeniu się.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microdeletion encompassing MAPT at chromosome 17q21. 3 is associated with developmental delay and learning disability.
Shaw-Smith C, et al.
Nature Genetics, 38(9), 1032?1037-1032?1037 (2006)
The H1c haplotype at the MAPT locus is associated with Alzheimer's disease
Myers AJ, et al.
Human Molecular Genetics, 14(16), 2399-2404 (2005)
Linkage disequilibrium and association of MAPT H1 in Parkinson disease
Skipper L, et al.
American Journal of Human Genetics, 75(4), 669-677 (2004)