Kluczowe dokumenty
SAB4301029
Sigma-Aldrich
Anti-SLC34A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
NAPI-3B, NAPI-IIb, NPTIIb
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2.4 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:100- 1:300
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001171469.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC34A2(10568)
Opis ogólny
Solute carrier family 34 member 2 (SLC34A2) jest białkiem transmembranowym należącym do rodziny SLC34. Białko kodowane przez SLC34A2 jest zależnym od sodu transporterem fosforanów typu IIb (NaPi-IIb). Jest to transporter wrażliwy na pH, ulegający ekspresji w jelicie cienkim, wątrobie i płucach. Ekspresję NaPi-IIb obserwuje się również w żeńskich narządach płciowych, endometrium, szyjce macicy, jajowodzie, ale nie w jajniku. W ludzkim chromosomie gen SLC34A2 jest zlokalizowany na 4p15.2.
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka SLC34A2.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający resztom w pobliżu końca C ludzkiej rodziny nośników soli 34 (fosforan sodu), członek 2
Działania biochem./fizjol.
SLC34A2 (Solute carrier family 34 member 2) kotransportuje nieorganiczne jony fosforanowe i jony sodu do komórek nabłonkowych. SLC34A2 jest związany z różnymi nowotworami złośliwymi, takimi jak brodawkowaty rak tarczycy i piersi oraz gruczolakorak płuc. Obniżenie poziomu SLC34A2 reguluje szlak sygnałowy kinazy fosfatydyloinozytolu 3 (PI3K) / kinazy białkowej B (Akt), hamując proliferację komórek nowotworowych i przerzuty raka wątrobowokomórkowego. SLC34A2 promuje proliferację guza raka pęcherza moczowego poprzez regulację w górę protoonkogenu c-Myc. Rozwój płodowy i wczesny rozwój embrionalny płuc wymaga wysokiej ekspresji SLC33A2 i jest regulowany w dół w NSCLC (niedrobnokomórkowy rak płuc). Wysoką ekspresję NaPi-IIb obserwuje się w nabłonkowym raku jajnika. Nadekspresja SLC34A2 sprzyja progresji raka jelita grubego. Mutacje w SLC34A2 są związane z mikrolitiazą pęcherzyków płucnych.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Królicze IgG w pH 7,3 PBS, 0,05% NaN3, 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Overexpression of SLC34A2 is an independent prognostic indicator in bladder cancer and its depletion suppresses tumor growth via decreasing c-Myc expression and transcriptional activity
Ye W, et al.
Cell Death & Disease, 8(2), e2581-e2581 (2017)
Knockdown of SLC34A2 inhibits hepatocellular carcinoma cell proliferation and invasion
Li Y, et al.
Oncology Research, 24(6), 511-519 (2016)
A novel SLC34A2 mutation in a patient with pulmonary alveolar microlithiasis
Izumi H, et al.
Human Genome Variation, 4, 16047-16047 (2017)
Immunohistochemical evaluation of epithelial ovarian carcinomas identifies three different expression patterns of the MX35 antigen, NaPi2b
Levan K, et al.
BMC Cancer, 17(1), 303-303 (2017)
Monoclonal antibody MX35 detects the membrane transporter NaPi2b (SLC34A2) in human carcinomas
Yin BWT, et al.
Cancer immunology research, 8(1), 3-3 (2008)