Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA004716
Sigma-Aldrich
Anti-KIF2A antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HK2 antibody produced in rabbit, Anti-Kinesin-2 antibody produced in rabbit, Anti-Kinesin-like protein KIF2A antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
DNESVTVEWIENGDTKGKEIDLESIFSLNPDLVPDEEIEPSPETPPPPASSAKVNKIVKNRRTVASIKNDPPSRDNRVVGSARARPSQFPEQSSSAQQNGSVSDISPVQA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIF2A(3796)
Opis ogólny
KIF2A (kinesin heavy chain member 2A) jest białkiem motorycznym opartym na mikrotubulach (MT), należącym do rodziny kinesin-13. Odgrywa kluczową rolę w podziale komórek wraz z kilkoma innymi procesami komórkowymi. Wykazuje wysoką ekspresję w komórkach neuronalnych wraz z centrosomami i biegunami wrzeciona podczas mitozy.
Immunogen
Kinesin-like protein KIF2A recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Podczas podziału komórki, KIF2A (kinesin heavy chain member 2A) kontroluje montaż wrzeciona bipolarnego i ruch chromosomalny biegunów wrzeciona. Jednak w przypadku braku aktywności KIF2A, komórki tworzą wrzeciono monopolarne zamiast wrzecion dwubiegunowych w mitozie. Doniesiono również, że KIF2A pomaga w demontażu wszystkich mikrotubul na ich minusowych końcach biegunów wrzeciona poprzez strumień mikrotubul na biegunach. W konsekwencji powoduje to biegunowy ruch chromosomów w anafazie.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86791
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Changjun Zhu et al.
Molecular biology of the cell, 16(7), 3187-3199 (2005-04-22)
Microtubule (MT)-based motor proteins, kinesins and dyneins, play important roles in multiple cellular processes including cell division. In this study, we describe the generation and use of an Escherichia coli RNase III-prepared human kinesin/dynein esiRNA library to systematically analyze the
Neil J Ganem et al.
The Journal of cell biology, 166(4), 473-478 (2004-08-11)
Although the microtubule-depolymerizing KinI motor Kif2a is abundantly expressed in neuronal cells, we now show it localizes to centrosomes and spindle poles during mitosis in cultured cells. RNAi-induced knockdown of Kif2a expression inhibited cell cycle progression because cells assembled monopolar
Jingyan Fu et al.
The Journal of cell biology, 210(3), 373-383 (2015-08-05)
A steady-state metaphase spindle maintains constant length, although the microtubules undergo intensive dynamics. Tubulin dimers are incorporated at plus ends of spindle microtubules while they are removed from the minus ends, resulting in poleward movement. Such microtubule flux is regulated
Amity L Manning et al.
Molecular biology of the cell, 18(8), 2970-2979 (2007-06-01)
The human genome has three unique genes coding for kinesin-13 proteins called Kif2a, Kif2b, and MCAK (Kif2c). Kif2a and MCAK have documented roles in mitosis, but the function of Kif2b has not been defined. Here, we show that Kif2b is
Lis Jakobsen et al.
The EMBO journal, 30(8), 1520-1535 (2011-03-15)
Centrosomes in animal cells are dynamic organelles with a proteinaceous matrix of pericentriolar material assembled around a pair of centrioles. They organize the microtubule cytoskeleton and the mitotic spindle apparatus. Mature centrioles are essential for biogenesis of primary cilia that
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA004716-100UL4061836309145