Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA037989
Sigma-Aldrich
Anti-SLC34A2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-NAPI-3B, Anti-Solute carrier family 34 (sodium phosphate), member 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
MRSLKPWDAVVSKFTGCFQMRCCCCCRVCCRACCLLCGCPKCCRCSKCCEDLEEAQEGQDVPVKAPETFDNITISREAQGEVPASDSKTECT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC34A2(10568)
Opis ogólny
Rodzina nośników substancji rozpuszczonych 34, członek 2 (SLC34A2) należy do rodziny genów nośników substancji rozpuszczonych i jest zmapowana na ludzkim chromosomie 4p15.2. Gen koduje ko-transporter Na/Pi typu II, NaPi2b. Kodowane białko zawiera 690 aminokwasów. SLC34A2 jest zlokalizowany głównie na powierzchni komórek jako silnie glikozylowane białko błony plazmatycznej.
Immunogen
rodzina nośników substancji rozpuszczonych 34 (fosforan sodu), członek 2 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Zależne od sodu białko transportujące fosforany 2B (NaPi-2b), kodowane przez członka rodziny nośników 34 (SLC34A2), jest wieloprzekaźnikowym zależnym od sodu transporterem fosforanów. Białko to odgrywa istotną rolę w różnych funkcjach komórkowych, w tym w przezkomórkowym wchłanianiu fosforanów nieorganicznych, utrzymaniu homeostazy fosforanowej i nowotworzeniu. Podwyższoną ekspresję SLC34A2 obserwuje się w raku jajnika i brodawkowatym raku tarczycy, ale obniżoną ekspresję genu obserwuje się w ludzkich niedrobnokomórkowych rakach płuc. Ponadto nadekspresja SLC34A2 może być również związana z rozwojem raka piersi. Dlatego gen ten może działać jako potencjalny cel terapeutyczny i marker do diagnozowania raka piersi. Zablokowanie genu SLC34A2 hamuje proliferację i inwazję komórek raka wątrobowokomórkowego (HCC) poprzez hamowanie szlaku sygnałowego kinazy fosfatydyloinozytolu-3 (PI3K) / Akt.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79802
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
SLC34A2 as a novel marker for diagnosis and targeted therapy of breast cancer.
Chen DR
Anticancer Research, 30, 4135-4140 (2010)
The effects and mechanisms of SLC34A2 on maintaining stem cell-like phenotypes in CD147+ breast cancer stem cells.
Lv Y
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 39 (2017)
Knockdown of SLC34A2 Inhibits Hepatocellular Carcinoma Cell Proliferation and Invasion.
Li Y
Oncology Research, 24, 511-519 (2016)