Key Documents
SAB4300868
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H4R3me2a antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
H3.4, H3/g, H3FT, H3t
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_003539.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HIST2H4A(8370)
Immunogen
A synthetic methylated peptide corresponding to residues surrounding Arg3 of human histone H4
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide, 50% glycerol, pH7.3.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yanzhe Wang et al.
Frontiers in medicine, 9, 995917-995917 (2022-10-01)
Mammalian protein arginine methyltransferase 3 (PRMT3) catalyzes the monomethylation and dimethylation of the arginine residues of proteins. The role of PRMT3 in renal fibrosis is currently unknown. We aimed to study the role of PRMT3 in renal fibrosis and explored