Opis ogólny
Histon H3.3 (UniProt: P84243) jest kodowany przez gen H3F3A (znany również jako H3.3A, H3F3, PP781, H3F3B, H3.3B) (Gene ID: 3020) u człowieka. Jest to wysoce konserwatywna forma histonu H3, która zastępuje konwencjonalny H3 w szerokim zakresie nukleosomów w aktywnych genach. Histon H 3.3 stanowi dominującą formę histonu H3 w nie dzielących się komórkach i jest włączany do chromatyny niezależnie od syntezy DNA. Histon H3.3 jest związany z aktywnie ekspresjonowanymi genami zarówno u zwierząt, jak i roślin. Jest on głównie wzbogacony w pobliżu miejsc zakończenia transkrypcji (TES) genów i pozytywnie związany z transkrypcją. Histon H3 zawiera główną domenę kulistą i długi N-końcowy ogon i jest zaangażowany w strukturę nukleosomów struktury "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny. Na przykład acetylacja na lizynie 10 (H3K9ac; początkowa metionina usunięta) osłabia metylację na arg9 (H3R8me2s), a acetylacja na lizynie 19 (H3K18ac) i lizynie 24 (H3K24ac) sprzyja metylacji na arg18 (H3R17me). Fosforylacja Ser11 (H3S10ph) przez kinazę Aurora B jest kluczowa dla kondensacji chromosomów i progresji cyklu komórkowego podczas mitozy i mejozy. Fosforylacja w Ser11 przez RPS6KA4 i RPS6KA5 jest ważna podczas interfazy, ponieważ umożliwia transkrypcję genów po stymulacji zewnętrznej, takiej jak mitogeny, stres, czynniki wzrostu lub promieniowanie UV i skutkuje aktywacją genów, takich jak c-Fos i c-Jun. Mutacje w histonie H3.3 są związane z wysokim odsetkiem złośliwych nowotworów mózgu u dzieci. Zmutowany histon H3.3 zaburza epigenetyczne modyfikacje potranslacyjne w pobliżu genów zaangażowanych w procesy nowotworowe i funkcjonowanie mózgu. Mutacje glicyny 34 do tryptofanu (G34W) w histonie 3.3 zostały powiązane z rozwojem guza olbrzymiokomórkowego kości (GCTB), a także z zaburzeniem mozaikowym charakteryzującym się guzami chromochłonnymi i przyzwojakami. (Ref.: Amary, F., et al. (2017). Am. J. Surg. Pathol. 41(8); 1059-1068).
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa zmutowaną formę G34W histonu H3.3 i nie reaguje z dzikim typem H3.3.
Immunogen
Epitop: nieznany
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 8 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego histonu H3.3 z mutacją G34W.
Zastosowanie
Anti-Histone H3.3 G34W, nr kat. ABE1839, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko zmutowanej formie histonu H3.3 G34W i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cells transfected with Histone H3.3 G34W mutation.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Histone H3.3 G34W in HEK293 cells transfected with Histone H3.3 with G34W mutation.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~17 kDa; obliczono 15,33 kDa. Niescharakteryzowane pasma mogą być obserwowane w niektórych lizatach.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.