Key Documents
SAB4300718
Sigma-Aldrich
Anti-NTSR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
NTR, neurotensin receptor 1 (high affinity)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
46 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2.4 mg/mL
metody
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_002522.2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NTSR1(4923)
Specyficzność
The antibody detects endogenous level of total NTSR1 protein.
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to a region derived from 402-418 amino acids of Human neurotensin receptor 1 (high affinity)
Zastosowanie
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 2.4mg/mL in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.3, 0.05% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xingyou Dong et al.
Scientific reports, 5, 11192-11192 (2015-06-09)
This study assessed the expression, distribution and function of neurotensin (NTs) and two main neurotensin receptors (NTSR), NTSR1 and NTSR2 in normal rat urinary bladders. NTs is primarily located in the suburothelium and the interstitium of smooth muscle bundles. The