SAB2900692
Anti-NTSR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
NT-1r, NT1 receptor, NTR, NTS1, NTSR1, Neurotensin receptor type 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 6 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NTSR1(4923)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie