Kluczowe dokumenty
SAB4300667
Sigma-Aldrich
Anti-SLC2A4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-GLUT4, Anti-solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~45 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(E-Y-L-G-P)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC2A4(6517)
Opis ogólny
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom całkowitego białka Glut4.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 501-505 ( E-Y-L-G-P), zgodnie z białkiem NP_001033.1
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Ułatwiający transporter glukozy regulowany przez insulinę.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ha T Tran et al.
PloS one, 12(3), e0173373-e0173373 (2017-03-10)
Gestational diabetes mellitus (GDM), which complicates up to 20% of all pregnancies, is associated with low-grade maternal inflammation and peripheral insulin resistance. Sterile inflammation and infection are key mediators of this inflammation and peripheral insulin resistance. Resveratrol, a stilbene-type phytophenol
Xiaofei Wang et al.
PloS one, 9(6), e99772-e99772 (2014-06-11)
The insulin signaling pathway is critical for the control of blood glucose levels. Brown adipose tissue (BAT) has also been implicated as important in glucose homeostasis. The effect of short-term cold exposure on this pathway in BAT has not been
Rogério Antônio Laurato Sertié et al.
Metabolism: clinical and experimental, 63(12), 1499-1502 (2014-10-13)
Oxygen (O2) and glucose are important energy sources for the heart. This study sought to investigate the effects of acute growth hormone (GH) administration on the expression of myoglobin (Mb) and Glut4 glucose transporter, two important limiting factors for O2
M Armoni et al.
Hormone and metabolic research = Hormon- und Stoffwechselforschung = Hormones et metabolisme, 46(7), 477-483 (2014-02-07)
Impaired GLUT4 function/expression in insulin target tissues is well-documented in diabetes and obesity. Cytochrome P450 isoform 2E1 (CYP2E1) induces oxidative stress, leading to impaired insulin action. CYP2E1 knockout mice are protected against high fat diet-induced insulin resistance and obesity; however
Anita A Wasik et al.
The American journal of pathology, 184(6), 1727-1739 (2014-04-15)
Diabetic nephropathy is a complication of diabetes and a major cause of end-stage renal disease. To characterize the early pathophysiological mechanisms leading to glomerular podocyte injury in diabetic nephropathy, we performed quantitative proteomic profiling of glomeruli isolated from rats with