Kluczowe dokumenty
SAB4300659
Sigma-Aldrich
Anti-CD10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CALLA, Anti-MGC126681, Anti-MME, Anti-NEP, Anti-SFE
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~100 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(S-Q-M-D-I)
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD10(4311)
Opis ogólny
Cluster of differentiation 10 (CD10) jest również znany jako neprylizyna (NEP), która jest kodowana przez gen MME (metaloendopeptydaza błonowa). Ma 24 eksony i znajduje się na chromosomie 3q25.1 do q25.2. Jego ekspresja zachodzi głównie w nerkach. Białko składa się z 742 aminokwasów o masie cząsteczkowej od 85 do 110 kDa.
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom całkowitego białka CD10.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 6-10 (S-Q-M-D-I), zgodnie z białkiem NP_000893.2
Działania biochem./fizjol.
Cluster of differentiation 10 (CD10) odgrywa ważną rolę w degeneracji neuropeptydów. Bierze udział w kilku chorobach nerek. Odgrywa ważną rolę w chorobie Alzheimera. Pomaga w degradacji β-amyloidu (Aβ) w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Specyficzność podobna do termolizyny, ale jest prawie ograniczona do działania na polipeptydy do 30 aminokwasów. Biologicznie ważna w niszczeniu peptydów opioidowych, takich jak Met- i Leu-enkefaliny, poprzez rozszczepienie wiązania Gly-Phe. Zdolny do rozszczepiania angiotensyny-1, angiotensyny-2 i angiotensyny 1-9. Bierze udział w degradacji przedsionkowego czynnika natriuretycznego (ANF). Wykazuje aktywność elastazy indukowaną promieniowaniem UV w kierunku włókien preelastycznych i elastycznych skóry.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mutations in MME cause an autosomal-recessive Charcot-Marie-Tooth disease type 2
Higuchi Y, et al.
Annals of Neurology (2016)
Caroline Plazanet et al.
Pediatric nephrology (Berlin, Germany), 29(7), 1221-1230 (2014-01-31)
Fetuses exposed to angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin receptor antagonists during the second and/or third trimesters of gestation are at high risk of developing severe complications. They consist in fetal hypotension, and anuria/oligohydramnios leading to Potter sequence, frequently associated with
Noriko Satake et al.
British journal of haematology, 167(4), 487-499 (2014-09-10)
Conventional chemotherapy for precursor B-cell (preB) acute lymphoblastic leukaemia (ALL) has limitations that could be overcome by targeted therapy. Previously, we discovered a potential therapeutic molecular target, MDX3 (MAX dimerization protein 3), in preB ALL. In this study, we hypothesize
Hiroyuki Moriyama et al.
Stem cells and development, 23(18), 2211-2224 (2014-06-01)
Human adipose tissue-derived multilineage progenitor cells (hADMPCs) are attractive for cell therapy and tissue engineering because of their multipotency and ease of isolation without serial ethical issues. However, their limited in vitro lifespan in culture systems hinders their therapeutic application.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4300659-100UG4061832698670