Kluczowe dokumenty
SAB4300656
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-VEGFR2 (pTyr1059) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CD309, Anti-FLK1, Anti-KDR, Anti-VEGFR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~230 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(P-D-Yp-V-R)
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr1059)
informacje o genach
human ... VEGFR2(3791)
Opis ogólny
Receptor czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego-2 (VEGFR-2) jest również nazywany receptorem zawierającym domenę wstawki kinazowej (KDR). W regionie zewnątrzkomórkowym (EC) VEGFR-2 znajduje się siedem domen immunoglobulinopodobnych (Ig-podobnych). Gen ten jest zmapowany na ludzkim chromosomie 4q12.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 1059 (P-D-Yp-V-R), zgodnie z białkiem NP_002244.1
Działania biochem./fizjol.
Domeny immunoglobulinopodobne (Ig-podobne) receptora czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego-2 (VEGFR-2) są niezbędne do specyficznego wiązania ligandów i dimeryzacji receptora. Pomaga to aktywować wiele kaskad sygnalizacyjnych. VEGF bierze udział w angiogenezie. VEGFR2 jest zaangażowany w progresję kilku nowotworów, takich jak glejaki, złośliwe guzy osłonek nerwów obwodowych, potrójnie ujemny rak piersi (TNBC) i guzy podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Receptor dla VEGF lub VEGFC. Ma aktywność kinazy tyrozynowo-białkowej. System sygnalizacji ligand/receptor kinazy VEGF odgrywa kluczową rolę w rozwoju naczyń krwionośnych i regulacji ich przepuszczalności. W przypadku zakażenia HIV-1 interakcja z zewnątrzkomórkowym wirusowym białkiem Tat wydaje się zwiększać angiogenezę w zmianach mięsaka Kaposiego
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterization of the amplicon on chromosomal segment 4q12 in glioblastoma multiforme.
Holtkamp N, et al.
Neuro-Oncology, 9(3), 291-297 (2007)
Vascular endothelial growth factor receptor-2 polymorphisms have protective effect against the development of tendinopathy in volleyball athletes.
Salles JI, et al.
PLoS ONE, 11(12), e0167717-e0167717 (2016)
Immunoglobulin-like domain 4-mediated ligand-independent dimerization triggers VEGFR-2 activation in HUVECs and VEGFR2-positive breast cancer cells.
Zhang S, et al.
Breast Cancer Research and Treatment, 163(3), 423-434 (2017)
The three receptor tyrosine kinases c-KIT, VEGFR2 and PDGFRα, closely spaced at 4q12, show increased protein expression in triple-negative breast cancer.
Jansson S, et al.
PLoS ONE, 9(7), e102176-e102176 (2014)