Merck
SAE0023
Sigma-Aldrich
Racemaza alaninowa z Bacillus stearothermophilus
buffered aqueous solution, ≥10 IU/mg solid
Synonim(y):
Alanine Racemase from Bacillus stearothermophilus
About This Item
Numer CAS:
Numer EC enzymu:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
pochodzenie biologiczne
Bacillus sp. (B. stearothermophilus)
Poziom jakości
Formularz
buffered aqueous solution
aktywność właściwa
≥10 IU/mg solid
masa cząsteczkowa
Mr 78 kDa (2 subunits 39 kDa each)
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Racemaza alaninowa jest stosowana do przekształcania L-alaniny w D-alaninę. Racemaza alaninowa firmy Sigma została użyta do izomeryzacji L-[U-14C]alaniny do racemicznej mieszaniny L/D-[14C]alaniny †.
Działania biochem./fizjol.
Racemaza alaninowa bierze udział w metabolizmie alaniny, asparaginianu i D-alaniny. Wiadomo, że 3-fluoro-D-alanina i D-cykloseryna hamują racemazę alaninową.† Monomer racemazy alaninowej składa się z dwóch domen, ośmioniciowej beczki α/β na N-końcu i domeny C-końcowej. N-terminus obejmuje reszty 1-240, podczas gdy C-terminal składa się z łańcucha β (reszty 241-388). Jedna cząsteczka pirydoksalfosforanu (PLP) jest obecna jako kofaktor w każdej podjednostce.†
Definicja jednostki
One unit will convert 1.0 μmole of D-alanine to L-alanine per minute at pH 10.5 at 30 °C in a coupled assay system with L-alanine dehydrogenase.
Postać fizyczna
Roztwór wodny zawierający 10 mM fosforan potasu
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)