Kluczowe dokumenty
SAB4300572
Sigma-Aldrich
Anti-TRPC6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ11098 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ14863 antibody produced in rabbit, Anti-FSGS2 antibody produced in rabbit, Anti-TRP6 antibody produced in rabbit, Anti-transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 6 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~100 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(Q-D-Y-L-L)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRPC6(7225)
Immunogen
Peptyd odpowiadający sekwencji aminokońcowej mysiego białka TRPC6, zgodnie z białkiem TRPC6.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Białko kodowane przez ten gen tworzy w błonie komórkowej kanał wapniowy aktywowany przez receptor. Kanał jest aktywowany przez diacyloglicerol i uważa się, że znajduje się pod kontrolą systemu drugiego przekaźnika fosfatydyloinozytolu. Aktywacja tego kanału zachodzi niezależnie od kinazy białkowej C i nie jest wyzwalana przez niski poziom wapnia wewnątrzkomórkowego. Defekty w tym genie są przyczyną ogniskowego segmentalnego stwardnienia kłębuszków nerkowych 2 (FSGS2).
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hua Zhang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(47), 11837-11850 (2016-11-25)
Mushroom dendritic spine structures are essential for memory storage and the loss of mushroom spines may explain memory defects in aging and Alzheimer's disease (AD). The stability of mushroom spines depends on stromal interaction molecule 2 (STIM2)-mediated neuronal-store-operated Ca2+ influx