Kluczowe dokumenty
SAB4300553
Sigma-Aldrich
Anti-MAPKAPK2 (Ab-334) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MK2 antibody produced in rabbit, Anti-mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~49 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(P-Q-T-P-L)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPKAPK2(9261)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 332-336 (P-Q-T-P-L), zgodnie z białkiem MAPKAPK2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
MAPKAPK-2 koduje członka rodziny kinaz białkowych Ser/Thr. Kinaza ta jest regulowana poprzez bezpośrednią fosforylację przez kinazę p38 MAP. W połączeniu z kinazą p38 MAP, kinaza ta jest zaangażowana w wiele procesów komórkowych, w tym stres i reakcje zapalne, eksport jądrowy, regulację ekspresji genów i proliferację komórek. Wykazano, że białko szoku cieplnego HSP27 jest jednym z substratów tej kinazy in vivo. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące dwie różne izoformy.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lei Xu et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 77, 86-101 (2014-09-27)
The cell-permeant peptide inhibitor of MAPKAP kinase 2 (MK2), MMI-0100, inhibits MK2 and downstream fibrosis and inflammation. Recent studies have demonstrated that MMI-0100 reduces intimal hyperplasia in a mouse vein graft model, pulmonary fibrosis in a murine bleomycin-induced model and