Kluczowe dokumenty
HPA026303
Sigma-Aldrich
Anti-RAB29 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-RAB7L1, Anty-RAB7L
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
LDSKLTLPNGEPVPCLLLANKCDLSPWAVSRDQIDRFSKENGFTGWTETSVKENKNINEAMRVLIEKMMRNSTEDIMSLSTQGDYINLQTKS
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB7L1(8934)
Opis ogólny
RAB7L1 (Rab-7-like protein 1, określane również jako RAB29) jest cytozolową GTPazą. Kodujący ją gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1q32.
Immunogen
RAB29, członek rodziny onkogenów RAS
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
RAB7L1 (Rab-7-like protein 1, określane również jako RAB29) moduluje transport białek z aparatu Golgiego do lizosomów. Moduluje również fagocytozę. RAB7L1 został powiązany z chorobą Parkinsona.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76638
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rachel C Gomez et al.
The Journal of cell biology, 218(12), 4157-4170 (2019-10-19)
LRRK2 kinase mutations cause familial Parkinson's disease and increased phosphorylation of a subset of Rab GTPases. Rab29 recruits LRRK2 to the trans-Golgi and activates it there, yet some of LRRK2's major Rab substrates are not on the Golgi. We sought
Pilar Rivero-Ríos et al.
Cells, 9(7) (2020-07-28)
Mutations in the gene encoding leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) cause familial Parkinson's disease, and sequence variations are associated with the sporadic form of the disease. LRRK2 phosphorylates a subset of RAB proteins implicated in secretory and recycling trafficking pathways
X-Y Guo et al.
European journal of neurology, 21(10), 1337-1343 (2014-07-22)
Recently, the rs1572931 single-nucleotide polymorphism (SNP) of the putative promoter of the member RAS oncogene family-like 1 (RAB7L1) gene was reported to be associated with reduced risk for Parkinson's disease (PD) in the Ashkenazi Jewish population. Ethnic-specific effects are an
Shicong Wang et al.
PloS one, 9(5), e96242-e96242 (2014-05-03)
Rab29 (also referred as Rab7L1) is a novel Rab protein, and is recently demonstrated to regulate phagocytosis and traffic from the Golgi to the lysosome. However, its roles in membrane trafficking have not been investigated extensively. Our results in this
David A MacLeod et al.
Neuron, 77(3), 425-439 (2013-02-12)
Recent genome-wide association studies have linked common variants in the human genome to Parkinson's disease (PD) risk. Here we show that the consequences of variants at 2 such loci, PARK16 and LRRK2, are highly interrelated, both in terms of their