Kluczowe dokumenty
GF20324865
Antimony
rod, 25mm, diameter 2.0mm, 99.99%
Synonim(y):
Antimony, SB007902
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.99%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 203-248-65
opór
41.7 μΩ-cm
dł. × śr.
25 mm × 2.0 mm
tw
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
gęstość
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Klucz InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)