Kluczowe dokumenty
SAB4300484
Sigma-Aldrich
Anti-RPS6 (Ab-235) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ribosomal protein S6 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~32 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(R-L-S-S-L)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPS6(6194)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 233-237 (R-L-S-S-L), zgodnie z białkiem RPS6.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Może odgrywać ważną rolę w kontrolowaniu wzrostu i proliferacji komórek poprzez selektywną translację określonych klas mRNA.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wenyan Lu et al.
Journal of cellular biochemistry, 115(10), 1799-1807 (2014-06-07)
Emerging evidence indicates that activation of Wnt/β-catenin signaling at the cell surface results in inhibition of glycogen synthase kinase 3β (GSK3β), leading to activation of mTORC1 signaling in cancer cells. The low density lipoprotein receptor-related protein-6 (LRP6) is an essential
Aaron M Nadon et al.
The American journal of pathology, 184(9), 2382-2389 (2014-07-13)
The mechanistic target of rapamycin (mTOR) is a central regulator of cellular responses to environmental stress. mTOR (and its primary complex mTORC1) is, therefore, ideally positioned to regulate lung inflammatory responses to an environmental insult, a function directly relevant to