Kluczowe dokumenty
SAB4300472
Sigma-Aldrich
Anti-EGFR (Ab-1172) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ERBB antibody produced in rabbit, Anti-ERBB1 antibody produced in rabbit, Anti-HER1 antibody produced in rabbit, Anti-PIG61 antibody produced in rabbit, Anti-epidermal growth factor receptor (erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, avian) antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~175 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(P-D-Y-Q-Q)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGFR(1956)
Opis ogólny
Receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR, ErbB1) jest białkiem transmembranowym, które wykazuje aktywność kinazy tyrozynowej po aktywacji indukowanej ligandem. EGFR może być aktywowany przez wiązanie EGF lub co najmniej sześciu innych strukturalnie pokrewnych ligandów białkowych, w tym transformującego czynnika wzrostu-α (TGF-α), wiążącego heparynę czynnika wzrostu podobnego do EGF (HB-EGF), betaceluliny (BTC), amfireguliny, epireguliny i epigenu. Kodujący go gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 7p11.2.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 1170-1174 (P-D-Y-Q-Q), zgodnie z białkiem EGFR.
Działania biochem./fizjol.
Po aktywacji przez ligandy, receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR, ErbB1) inicjuje kaskadę sygnałową, która obejmuje dimeryzację i internalizację, fosforylację tyrozyny, syntezę DNA genów docelowych i ostatecznie proliferację komórek. Sygnalizacja EGFR odgrywa rolę we wzroście i różnicowaniu normalnych komórek, ale podwyższona aktywność EGFR jest skorelowana z rozwojem i patogenezą niektórych nowotworów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Receptor dla EGF, ale także dla innych członków rodziny EGF, takich jak TGF-alfa, amfiregulina, betacelulina, wiążący heparynę czynnik wzrostu podobny do EGF, GP30 i czynnik wzrostu wirusa Vaccinia. Bierze udział w kontroli wzrostu i różnicowania komórek. Fosforyluje MUC1 w komórkach raka piersi i zwiększa interakcję MUC1 z SRC i CTNNB1/beta-kateniną.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tamara Braut et al.
Applied immunohistochemistry & molecular morphology : AIMM, 22(9), 674-680 (2014-10-04)
Although enhanced epidermal growth factor receptor (EGFR) signaling has been connected with glottic cancerogenesis, the precise mechanisms of its activation still remain unclear. The aim of the present study was to examine EGFR on protein level, confronting cellular pattern of
Wai Jin Tan et al.
Breast cancer research and treatment, 145(3), 635-645 (2014-05-17)
Phyllodes tumours of the breast are uncommon fibroepithelial neoplasms which pose management challenges due to difficulties in accurate prediction of clinical behaviour, as histological assessment has its limitations. Molecular studies have improved the understanding of these rare tumours but such
Federica Ganci et al.
Lung cancer (Amsterdam, Netherlands), 85(2), 197-204 (2014-05-28)
Thymic epithelial tumors (TET) are the most frequent human primary mediastinal tumors in adults. A deep biological characterization of the processes at the basis of the transformed phenotype could strongly improve our understanding of the morphological and clinical heterogeneity of
Molecular mechanisms of resistance to the EGFR monoclonal antibody cetuximab.
Brand TM
Cancer Biology & Therapy, 11(9), 777-792 (2011)
Tai Kiuchi et al.
Science signaling, 7(339), ra78-ra78 (2014-08-21)
The epidermal growth factor receptor (EGFR) is a member of the ErbB family that can promote the migration and proliferation of breast cancer cells. Therapies that target EGFR can promote the dimerization of EGFR with other ErbB receptors, which is