Kluczowe dokumenty
SAB4300471
Sigma-Aldrich
Anti-CTNNB1 (Ab-37) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CTNNB antibody produced in rabbit, Anti-DKFZp686D02253 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ25606 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ37923 antibody produced in rabbit, Anti-catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~92 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(I-H-S-G-A)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTNNB1(1499)
Powiązane kategorie
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 35-39 (I-H-S-G-A), zgodnie z białkiem CTNNB1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Bierze udział w regulacji adhezji komórek i transdukcji sygnału poprzez szlak Wnt.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Livia M Mermejo et al.
Clinical endocrinology, 81(4), 503-510 (2014-04-11)
The role of planar cell polarity (Wnt/PCP) and calcium-dependent (Wnt/Ca) noncanonical Wnt pathways in adrenocortical tumours (ACTs) is unknown. To investigate the gene expression of Wnt/PCP and Wnt/Ca pathways and its association with TP53 p.R337H and CTNNB1 mutations in paediatric
Catherine M Willis et al.
PloS one, 9(8), e103966-e103966 (2014-08-05)
Expression of the glycosaminoglycan chondroitin sulfate-E (CS-E) is misregulated in many human cancers, including breast cancer. Cell-surface associated CS-E has been shown to have pro-tumorigenic functions, and pharmacological treatment with exogenous CS-E has been proposed to interfere with tumor progression