Kluczowe dokumenty
SAB4300237
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-GSK3B (pTyr216) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-glycogen synthase kinase 3 beta antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~46 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(V-S-YP-I-C)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr216)
informacje o genach
human ... GSK3B(2932)
Powiązane kategorie
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 216 (V-S-Y(p)-I-C), zgodnie z białkiem GSK3B.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Uczestniczy w szlaku sygnałowym Wnt. Bierze udział w hormonalnej kontroli kilku białek regulatorowych, w tym syntazy glikogenu, MYB i czynnika transkrypcyjnego JUN. Fosforyluje JUN w miejscach proksymalnych do jego domeny wiążącej DNA, zmniejszając w ten sposób jego powinowactwo do DNA. Fosforyluje MUC1 w komórkach raka piersi i zmniejsza interakcję MUC1 z CTNNB1/beta-kateniną. Fosforyluje CTNNB1/beta-kateninę.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pilar Sánchez-Blázquez et al.
The international journal of neuropsychopharmacology, 21(10), 938-948 (2018-06-04)
Several currently available animal models reproduce select behavioral facets of human mania as well as the abnormal glutamatergic neurotransmission and dysregulation of glycogen synthase kinase 3β that accompanies this disease. In this study, we addressed the therapeutic potential of ligands
Zhuo Yu et al.
Gut, 63(11), 1793-1804 (2014-01-21)
Androgen receptor (AR) signalling contributes to male predominance in hepatocellular carcinoma (HCC), which is more pronounced in HBV-endemic areas. Cell cycle-related kinase (CCRK) is essential for AR-induced hepatocarcinogenesis but its molecular function in HBV-associated HCC remains obscure. To determine the