MABN713
Anti-CA9 Antibody, clone 2D3
ascites fluid, clone 2D3, from mouse
Synonim(y):
Carbonic anhydrase 9, Carbonate dehydratase IX, Carbonic anhydrase IX, CA-IX, Membrane antigen MN, Renal cell carcinoma-associated antigen G250, RCC-associated antigen G250, pMW1, CA9
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CA9(768)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected CA9 in NTERA-2 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected CA9 in HeLa and A549 cell lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
HeLa and A549 cell lysates.