Kluczowe dokumenty
SAB4300191
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-KIT (pTyr721) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-C-Kit antibody produced in rabbit, Anti-CD117 antibody produced in rabbit, Anti-PBT antibody produced in rabbit, Anti-SCFR antibody produced in rabbit, Anti-v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~145 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(N-E-YP-M-D)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr721)
informacje o genach
human ... KIT(3815)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 721 (N-E-Y(p)-M-D), zgodnie z białkiem KIT.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Jest to receptor dla czynnika komórek macierzystych (czynnika wzrostu komórek tucznych). Posiada aktywność kinazy tyrozynowo-białkowej. Wiązanie ligandów prowadzi do autofosforylacji KIT i jego asocjacji z substratami, takimi jak 3-kinaza fosfatydyloinozytolu (Pi3K).
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)