Kluczowe dokumenty
SAB4301182
Sigma-Aldrich
Anty-MUC6
affinity isolated antibody
Synonim(y):
MUC-6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_005952.2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MUC6(4588)
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka MUC6.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający regionowi wywodzącemu się z wewnętrznych reszt ludzkiej mucyny 6, oligomerycznego śluzu / tworzącego żel
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Królicze IgG w pH 7,3 PBS, 0,05% NaN3, 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Koichi Ida et al.
Scientific reports, 9(1), 13043-13043 (2019-09-12)
Cervical adenocarcinoma, gastric type (GAS) is not associated with human papilloma virus (HPV) infection. GAS patients prognoses are significantly worse compared with cervical adenocarcinoma associated with HPV infection, as their tumors exhibit resistance to conventional chemotherapy and radiotherapy. GAS is
Kohei Fujikura et al.
Histopathology, 71(4), 591-600 (2017-06-02)
To compare the oncogenic mutation status among mucinous cystic neoplasms (MCNs) of different histological grades and between liver and pancreatic MCNs. KRAS, GNAS, RNF43 and PIK3CA were sequenced in 25 surgical cases of hepatopancreatic MCN. Molecular features were correlated with
Jingsun Wei et al.
Cancer management and research, 11, 1275-1287 (2019-02-26)
Gastric hepatoid adenocarcinoma is a rare subtype of primary gastric cancer and is a high-grade form of malignancy. However, the pathogenesis and molecular biology of gastric hepatoid adenocarcinoma remain poorly understood. The aim of this study was to establish and
Hong Kyu Lee et al.
Pathology, research and practice, 215(3), 459-465 (2018-12-26)
ALK-positive (ALK+) lung adenocarcinoma usually shows a more advanced-staged disease with frequent nodal metastasis and highly aggressive outcomes compared with EGFR-mutated lung cancers. The aim of this study was to investigate the expression profiles of several mucins in ALK + lung cancers
Marie Tamai et al.
Diagnostic cytopathology, 46(1), 92-97 (2017-09-10)
Primary thymic adenocarcinoma is an extremely rare tumor, and thymic enteric type adenocarcinoma has recently been proposed as a distinct pathological entity. Herein, we report the first cytological description of thymic enteric type adenocarcinoma. A 29-year-old Japanese female without a
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4301182-100UL4061837436406