Kluczowe dokumenty
SAB4300061
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-ERBB2 (pTyr1248) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CD340 antibody produced in rabbit, Anti-HER-2 antibody produced in rabbit, Anti-HER-2/neu antibody produced in rabbit, Anti-HER2 antibody produced in rabbit, Anti-v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro / glioblastoma derived oncogene homolog (avian) antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~185 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(P-E-YP-L-G)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr1248)
informacje o genach
human ... ERBB2(2064)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 1248 (P-E-Y(p)-L-G), zgodnie z białkiem ERBB2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Niezbędny składnik kompleksu neuregulina-receptor, chociaż neureguliny nie oddziałują z nim samodzielnie. GP30 jest potencjalnym ligandem dla tego receptora. Nie jest aktywowany przez EGF, TGF-alfa i amfiregulinę.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jianjie Zhu et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 40(1), 192-192 (2021-06-11)
Tetraspanins CD151, a transmembrane 4 superfamily protein, has been identified participating in the initiation of a variety of cancers. However, the precise function of CD151 in non-small cell lung cancer (NSCLC) remains unclear. Here, we addressed the pro-tumoral role of
Jieqi Zhou et al.
Cell death & disease, 13(5), 486-486 (2022-05-22)
Disintegrin-metalloproteinase 15(ADAM15), a member of disintegrin metalloproteinases (ADAMs), plays important roles in various cancer types. However, the underlying ADAM15 functioning in lung cancer is still unclear. In the present study, we find that ADAM15 regulates the epidermal growth factor receptor/focal
Peter J Wild et al.
EMBO molecular medicine, 4(8), 808-824 (2012-06-09)
Type II endometrial carcinomas are a highly aggressive group of tumour subtypes that are frequently associated with inactivation of the TP53 tumour suppressor gene. We show that mice with endometrium-specific deletion of Trp53 initially exhibited histological changes that are identical
Toshio Shimizu et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(19), 5032-5040 (2014-08-12)
This first-in-human phase I study evaluated dose-limiting toxicities (DLT) and defined a phase II recommended dose (RD) for CUDC-101, a multitargeted inhibitor of HDACs, EGFR, and HER2 as a 1-hour intravenous (i.v.) infusion for 5 consecutive days every 2 weeks.
Yong Sang Hong et al.
PloS one, 9(10), e109440-e109440 (2014-10-29)
ERBB2-directed therapy is now a routine component of therapy for ERBB2-amplified metastatic gastroesophageal adenocarcinomas. However, there is little knowledge of the mechanisms by which these tumors develop acquired resistance to ERBB2 inhibition. To investigate this question we sought to characterize
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4300061-100UG4061832701882