Key Documents
SAB4200866
Anti-Pseudomonas aeruginosa antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
Pseudomonas aeruginosa
opakowanie
pkg of 100 μL
pkg of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 1:10,000-1:20,000 using P.aeruginosa lysate
indirect ELISA: 1:5000- 1:0,000 using whole dead P.aeruginosa bacteria for coating
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
patients every year and are accounted for around 90,000 deaths annually.3
It forms highly resistant biofilms on human tissues such as the lungs of CF patients or medical surfaces. Once P. aeruginosa infection is established it is extremely hard to eradicate.3
The genome of P. aeruginosa encodes a vast arsenal of virulence factors. However, the P. aeruginosa isolated from chronic infections expresses less virulence factors in comparison to isolates from acute infections but more readily form biofilms.1,4-6
Specyficzność
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Antibiotic resistance to many classes of antibiotics is a major challange in P. aeruginosa treatment. P. aeruginosa possesses several resistance mechanisms such as, low permeability of the outer membrane,
expression of membrane efflux (Mex) pumps, and ß-lactamase and AmpC that hydrolases ß-lactam antibiotics such as, penicillin9. In addition, as a result of genetic transfer new resistant strains emerge constantly. Therefore, finding new prevention and treatment strategies for P. aeruginosa infection is of high importance.1
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1