Kluczowe dokumenty
SAB4200832
Anti-Porphyromonas gingivalis antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
opis
Research area: Microbiome
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
Porphyromonas gingivalis (Lipopolysaccharides (LPS) from whole extract)
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 1:50,000-1:100,000 using dead Porphyromonas gingivalis bacteria
indirect ELISA: 1:20,000-1:40,000 using Porphyromonas gingivalis LPS for coating.
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
An overview of human microbiome research, workflow challenges, sequencing, library production, data analysis, and available microbiome reagents to support your research.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200832-100UL | |
SAB4200832-25UL |