Kluczowe dokumenty
SAB4200846
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-LC3C, mysie monoklonalne
clone LC3C-37, purified from hybridoma cell culture, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LC3C-37, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human LC3C.
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells treated with Bafilomycin A1 for autophagosomes accumulation
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Co najmniej 16 genów kodujących białka związane z autofagią (ATG), które są wymagane do tworzenia autofagosomów, zostało zidentyfikowanych w drożdżach za pomocą badań genetycznych. Dla wielu z tych genów zidentyfikowano pokrewne homologi u ssaków.6 Łańcuch lekki białka związanego z mikrotubulami 3 (MAP1LC3), ssaczego homologa drożdżowego Atg8/Apg8/Aut7, jest niezbędny do tworzenia autofagosomów.7 Ponadto zidentyfikowano trzy ludzkie ortologi drożdżowego Atg8, nazwane LC3A (MAP1LC3A), LC3B (MAP1LC3B) i LC3C (MAP1LC3C). Te trzy ludzkie izoformy wykazują różne wzorce ekspresji w ludzkich tkankach.8 Białko LC3 występuje w dwóch formach, cytoplazmatycznej LC3-I (18 kDa) i związanej z błoną autofagosomu LC3-II (16 kDa). LC3-II jest wynikiem rozszczepienia LC3-I na C-końcowej glicynie przez proteazę cysteinową Atg4, która jest dalej modyfikowana przez enzymy podobne do ssaków E1- i E2: Atg7 i Atg3.7 Poziom białka LC3-II koreluje ze stopniem tworzenia autofagosomów.3 W związku z tym LC3C może być stosowany jako marker autofagosomów i mitofagii.3,7,9-11
Specyficzność
Monoklonalne przeciwciało anty-LC3C specyficznie dla ludzkiego LC3C-I i/lub LC3C-II i nie reaguje krzyżowo z ludzkim LC3A lub LC3B.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający N-końcowemu regionowi ludzkiego LC3C, skoniugowany z KLH
Zastosowanie
Przeciwciało może być stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym immunoblottingu i immunofluorescencji. Wykrywanie pasma LC3C za pomocą immunoblottingu jest specyficznie hamowane przez immunogen.
Działania biochem./fizjol.
Makroautofagia, zwykle określana jako autofagia, jest głównym szlakiem masowej degradacji składników cytoplazmatycznych i organelli. W tym procesie części cytoplazmy są sekwestrowane w pęcherzykach z podwójną błoną, zwanych autofagosomami, a następnie dostarczane do lizosomu w celu degradacji i recyklingu.1,2 Chociaż autofagia jest konstytutywnym zjawiskiem komórkowym, jest ona nasilona w pewnych warunkach, takich jak głodzenie, stymulacja hormonalna i leczenie farmakologiczne.3 Autofagia odgrywa istotną rolę w różnicowaniu komórkowym, śmierci komórek i starzeniu się oraz jest wymagana do normalnego obrotu składników komórkowych podczas głodzenia. Wadliwy proces autofagii może przyczyniać się do niektórych chorób u ludzi, takich jak rak, choroby neurodegeneracyjne, zaburzenia mięśni i infekcje patogenami.4,5 Szlak autofagii jest ewolucyjnie konserwowany we wszystkich komórkach eukariotycznych.
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile w naszym katalogu nie określono inaczej, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lubin vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A unified nomenclature for yeast autophagy-related genes.
Daniel J Klionsky et al.
Developmental cell, 5(4), 539-545 (2003-10-11)
D J Klionsky et al.
Science (New York, N.Y.), 290(5497), 1717-1721 (2000-12-02)
Macroautophagy is a dynamic process involving the rearrangement of subcellular membranes to sequester cytoplasm and organelles for delivery to the lysosome or vacuole where the sequestered cargo is degraded and recycled. This process takes place in all eukaryotic cells. It
Y Kabeya et al.
The EMBO journal, 19(21), 5720-5728 (2000-11-04)
Little is known about the protein constituents of autophagosome membranes in mammalian cells. Here we demonstrate that the rat microtubule-associated protein 1 light chain 3 (LC3), a homologue of Apg8p essential for autophagy in yeast, is associated to the autophagosome
Alexandra Stolz et al.
The EMBO journal, 36(4), 549-564 (2016-12-29)
Autophagy is a cellular surveillance pathway that balances metabolic and energy resources and transports specific cargos, including damaged mitochondria, other broken organelles, or pathogens for degradation to the lysosome. Central components of autophagosomal biogenesis are six members of the LC3
Helena J Maier et al.
Autophagy, 9(4), 496-509 (2013-01-19)
Autophagy is a highly conserved cellular response to starvation that leads to the degradation of organelles and long-lived proteins in lysosomes and is important for cellular homeostasis, tissue development and as a defense against aggregated proteins, damaged organelles and infectious