Merck
SAB4200773
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko pentraksynie3, mysie monoklonalne
clone PTX3-5, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Białko 5 indukowane czynnikiem martwicy nowotworów alfa, Białko 5 indukowane przez TNF alfa, Białko genu 14 indukowanego czynnikiem martwicy nowotworów, Białko związane z pentaksyną PTX3, TSG-14
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PTX3-5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~47 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using purified recombinant human Pentraxin 3 protein
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg/test using lysate of HEK-293T cells over-expressing human Pentraxin 3
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTX3(5806)
Opis ogólny
Przeciwciało przeciwko pentraksynie 3, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy PTX3-5, wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych rekombinowanym ludzkim białkiem pentraksyny 3 wyrażanym w komórkach HEK-293. Pentraksyna 3 (PTX3), zwana również białkiem genu 14 indukowanego czynnikiem martwicy nowotworów (TSG-14), jest wysoce glikozylowanym wydzielanym białkiem, zwykle występującym jako kowalencyjnie związane homooktamery. PTX3 należy do podrodziny pentraksyn, dzieląc domenę C-końcową z krótkimi pentraksynami i zawiera unikalną domenę N-końcową. PTX3 występuje głównie w monocytach, makrofagach, fibroblastach, komórkach śródbłonka i adipocytach. Jest to białko ostrej fazy zmapowane na ludzkim chromosomie 3q25.32.
Specyficzność
Przeciwciało anty-Pentraxin 3, mysie monoklonalne rozpoznaje zarówno glikozylowaną, jak i nieglikozylowaną ludzką PTX3.
Immunogen
rekombinowane ludzkie białko pentraksyna 3 wyrażane w komórkach HEK-293
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Pentraxin 3, Mouse monoclonal może być stosowane w immunoblottingu i immunoprecypitacji.
Działania biochem./fizjol.
Pentraksyna 3 (PTX3) jest uwalniana w odpowiedzi na pierwotne sygnały zapalne, takie jak zaangażowanie receptora toll-podobnego, czynnik martwicy nowotworów α (TNFα) i interleukina 1β (IL-1β). Reguluje wrodzoną odporność na patogeny, reakcje zapalne, prawdopodobnie klirens składników własnych i płodność kobiet. PTX3 działa jako rozpuszczalny receptor rozpoznający patogeny i wspomaga odporność na patogeny. Uczestniczy w usuwaniu komórek apoptotycznych podczas odpowiedzi immunologicznej. PTX3 wiąże się z czynnikiem dopełniacza H i wiąże się z płynem maziowym w reumatoidalnym zapaleniu stawów, a także w stanach sepsy. PTX3 jest tłumiony przez pitawastatynę, co czyni go biomarkerem zapalnej choroby sercowo-naczyniowej.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pentraxin 3: a novel biomarker for inflammatory cardiovascular disease
Inoue K, et al.
International Journal of Vascular Medicine, 2012 (2012)
Narae Hwang et al.
Korean journal of ophthalmology : KJO, 30(6), 468-478 (2016-12-17)
To investigate the production of long pentraxin 3 (PTX3) in response to tunicamycin-induced endoplasmic reticulum (ER) stress and its role in ER stress-associated cell death, PTX3 expression was evaluated in the human retinal pigment epithelial cell line, ARPE-19. PTX3 production
F Fazzini et al.
Arthritis and rheumatism, 44(12), 2841-2850 (2002-01-05)
To verify whether the prototypical long pentraxin PTX3 represents an indicator of the activity of small-vessel vasculitis. Concentrations of PTX3, a pentraxin induced in endothelium by cytokines, were measured by enzyme-linked immunosorbent assay in the sera of 43 patients with
B Muller et al.
Critical care medicine, 29(7), 1404-1407 (2001-07-11)
To evaluate the recently discovered long pentraxin PTX3 in plasma of critically ill patients and to compare it with the classic short pentraxin C-reactive protein and with other indicators of inflammation. A cohort study on plasma samples. Medical intensive care
Kenji Inoue et al.
International journal of vascular medicine, 2012, 657025-657025 (2012-02-22)
Numerous studies have recently examined the role of pentraxin 3 (PTX3) in clinical situations. The pentraxin family includes C-reactive protein (CRP); however, unlike CRP, PTX3 is expressed predominantly in atherosclerotic lesions that involve macrophages, neutrophils, dendritic cells, or smooth muscle