Key Documents
SAB4200732
Anti-β-Tubulin I antibody, Mouse monoclonal
clone SAP.4G5, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-TUBB
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SAP.4G5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~55 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, gerbil, Xenopus, human, canine, mouse, hamster, chicken, rat, monkey
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.06-0.12 μg/mL using HeLa cell extract
immunofluorescence: 1-2.5 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: 1-2 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human fallopian tube or testis sections.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBB(203068)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1