Merck
SAB4200694
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Talin, mysie monoklonalne
clone 8D4, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Tln
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8D4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
Xenopus, rat, chicken, human, bovine, sheep, hamster
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extract of hamster CHO cells.
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using chicken UMNSAH/DF1 cells.
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
chicken ... Tln1(395194)
human ... TLN1(7094)
rat ... Tln1(313494)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało anty-Talin, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy 8D4 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych oczyszczoną cytoszkieletową taliną z żołądka kurczaka. Talin jest cytoplazmatycznym białkiem adapterowym o wysokiej masie cząsteczkowej. Jest zlokalizowana w podzbiorze połączeń adhezyjnych. Talin zawiera N-końcową domenę FERM (głowę) połączoną z elastycznym prętem składającym się z 13 amfipatycznych wiązek helikalnych i C-końcowej helisy (DD), która tworzy antyrównoległy dimer. Może występować jako monomer lub dimer.
Immunogen
oczyszczona cytoszkieletowa Talin z żołądka kurczaka.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Talin, mysie monoklonalne zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunofluorescencja
  • sortowanie komórek aktywowane fluorescencją (FACS)
  • test immunoenzymatyczny (ELISA)
Działania biochem./fizjol.
Talin jest niezbędny do adhezji do macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM), w której pośredniczą integryny. Talin łączy cytoszkielet aktyny z integrynami w błonie plazmatycznej i występuje w różnych tkankach i typach komórek. W hodowanych komórkach Talin jest nieobecna w połączeniach komórka-komórka i występuje głównie w blaszkach adhezyjnych oraz w smugach fibrylarnych pod fibronektyną na powierzchni komórki. Talin zawiera wiele miejsc wiążących dla białka cytoszkieletu, winkuliny. Jest uważana za mechanosensor, podlegający progresywnej mechano-reakcji na różne siły wywierane podczas adhezji i migracji, takie jak zmiany konformacyjne, zakłócone lub odsłonięte miejsca wiązania ligandów i odsłaniające ukryte miejsca rozszczepienia proteazy.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Schneider MC., et al
Journal of Immunology, 176, 7566-775 (2006)
Yan J., et al.,
Cellular and Molecular Bioengineering, 8, 151-59 (2015)
Talin contains three similar vinculin-binding sites predicted to form an amphipathic helix
SMITH BJ, et al.
The Biochemical Journal, 341(2), 257-263 (1999)
Fath KR., et al.,
Journal of Cell Science, 92, 67-75 (1989)
Burridge K. and Connell L.,
Cell Motility, 3, 405-17 (1983)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4200694-100UL4061837726149