Kluczowe dokumenty
SAB4200663
Sigma-Aldrich
Anty-kopeptyna
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CT-proAVP
About This Item
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.25-0.5  μg/mL (recommended using recombinant human Copeptin trifluoroacetate)
immunohistochemistry: 20 μg/mL (recommended using mouse or human kidney sections)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg (recommended using recombinant human Copeptin trifluoroacetate (C8749).)
indirect ELISA: 0.25-0.5  μg/mL (recommended using human Copeptin trifluoroacetate (C8749) for coating.)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AVP(551)
Opis ogólny
AVP lub pre-proAVP, znany również jako wazopresyna-neurofizyna 2-kopeptyna, jest jednym z głównych hormonów osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Jest on podzielony na 3 łańcuchy: Arg-wazopresynę, neurofizynę-2 i kopeptynę. Kopeptyna jest glikopeptydem o 39 aminokwasach, zlokalizowanym w C-końcowej części pre-proAVP. Jest wydzielana przez tylną przysadkę mózgową i wlewana do krążenia ogólnoustrojowego.
Gen AVP (wazopresyna argininowa) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 20. Jest to hormon antydiuretyczny wytwarzany przez neurony podwzgórza.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający C-końcowemu regionowi ludzkiej kopeptyny
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Kopeptyna produkowane u królików jest stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym :
  • immunohistochemia
  • immunoblotting
  • immunoprecypitacja
  • test immunoenzymatyczny (ELISA)
Działania biochem./fizjol.
Gen AVP (wazopresyna argininowa) koduje preprowazopresynę, która jest przetwarzana na wazopresynę, neurofizynę II i glikoproteinę (kopeptynę). Mutacje w nim są związane z moczówką prostą. Odgrywa również kluczową rolę w manierach społecznych, takich jak rozpoznawanie, agresja, reprodukcja i rodzicielstwo. Poziom krążącej kopeptyny jest wyższy u dzieci cierpiących na drgawki gorączkowe.
Stężenie kopeptyny bezpośrednio odzwierciedla aktywację AVP i służy jako biomarker układu AVP. Zmienione poziomy kopeptyny są związane z udarem, nagłą śmiercią i zdarzeniami sercowo-naczyniowymi. Może być również stosowana jako biomarker w przypadku wielu chorób, takich jak ostry zawał mięśnia sercowego (AMI), wstrząs naczyniorozszerzający, zespół metaboliczny, moczówka prosta, cukrzyca, posocznica, wstrząs septyczny, infekcje dolnych dróg oddechowych, hiponatremia, ostra duszność, autosomalna dominująca wielotorbielowatość nerek (ADPKD), krwotok śródmózgowy, tętnicze nadciśnienie płucne (PAH) i uraz głowy.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Copeptin and its potential role in diagnosis and prognosis of various diseases
Dobvsa L and Cullen EK
Biochemical Medicine, 23(2), 172-190 (2013)
Jia Jia Liu et al.
PloS one, 10(8), e0136436-e0136436 (2015-08-22)
Arginine vasopressin (AVP) plays a role in social behavior, through receptor AVPR1A. The promoter polymorphism AVPR1A RS3 has been associated with human social behaviors, and with acute response to stress. Here, the relationships between AVPR1A RS3, early-life stressors, and social
Nils P Nickel et al.
Respiratory research, 14, 130-130 (2013-11-21)
To determine the levels of circulating copeptin in patients with pulmonary arterial hypertension (PAH), and to evaluate its relation with disease severity, outcome and response to treatment. Vasopressin is a key regulator of body fluid homeostasis. The co-secreted protein copeptin
Wiebke Fenske et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 22(4), 782-790 (2011-03-19)
In ESRD, the neurohormone arginine vasopressin (AVP) may act primarily through V1a and V1b receptors, which promote vasoconstriction, myocardial hypertrophy, and release of adrenocorticotropic hormone. The preanalytical instability of AVP limits the investigation of whether this hormone associates with cardiovascular
Benjamin Stöcklin et al.
PloS one, 10(4), e0124663-e0124663 (2015-04-22)
Accurate diagnosis of febrile seizures in children presenting after paroxysmal episodes associated with fever, is hampered by the lack of objective postictal biomarkers. The aim of our study was to investigate whether FS are associated with increased levels of serum