Kluczowe dokumenty
SAB4200592
Anti-IDH1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-IDH, Anti-IDP, Anti-PICD, Anti-isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), Anti-soluble
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: 1-2 μg/mL using extracts of mouse brain (S1 fraction).
immunoprecipitation (IP): 10 μg using lysates of HepG2 cells.
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using U-87 glioblastoma cells.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IDH1(3417)
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)