Kluczowe dokumenty
SAB4200588
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD1(C-końcowe)
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Zależna od ATP helikaza CHD1, chromodomaina helikaza białko wiążące DNA 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of mouse P19 cells.
immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using human HeLa cells.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHD1(1105)
mouse ... Chd1(12648)
Opis ogólny
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1 (CHD1) jest zależnym od ATP czynnikiem remodelującym chromatynę. Rodzina białek CHD zawiera dwie domeny: chromo (modyfikator organizacji chromatyny) i związaną z SNF2 helikazę/trifosfatazę adenozyny (ATPazę).
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający C-końcowemu regionowi ludzkiego CHD1, skoniugowany z KLH.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CD1 (C-końcowe) od królika zostało użyte w immunoblottingu i immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1 (CHD1) modyfikuje strukturę chromatyny wpływając na interakcję aparatu transkrypcyjnego z matrycą chromosomalnego DNA. CHD1 jest wymagane do utrzymania otwartej chromatyny i pluripotencji w embrionalnych komórkach macierzystych (ESC).
Postać fizyczna
roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Glenn Hauk et al.
Current opinion in structural biology, 21(6), 719-727 (2011-10-15)
This review focuses on recent structural insights into regulation and nucleic acid binding of Superfamily 2 (SF2)-type helicases as they relate to chromatin remodelers. We review structural features of the Chd1 chromatin remodeler regarding regulation of the ATPase motor, and
Lena Ho et al.
Nature, 463(7280), 474-484 (2010-01-30)
New methods for the genome-wide analysis of chromatin are providing insight into its roles in development and their underlying mechanisms. Current studies indicate that chromatin is dynamic, with its structure and its histone modifications undergoing global changes during transitions in
Concetta G A Marfella et al.
Mutation research, 618(1-2), 30-40 (2007-03-14)
Chromatin remodeling enzymes contribute to the dynamic changes that occur in chromatin structure during cellular processes such as transcription, recombination, repair, and replication. Members of the chromodomain helicase DNA-binding (Chd) family of enzymes belong to the SNF2 superfamily of ATP-dependent