Kluczowe dokumenty
SAB4200574
Anti-Claudin-4 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
(CPER), CLDN4, CPE-R, CPETR1, Clostridium, Williams-Beuren syndrome chromosomal region 8(WBSCR8), enterotoxin, hCPE-R, perfringens, receptor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
reaktywność gatunkowa
rat, human, canine
metody
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLDN4(1364)
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)