Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB4200552
Sigma-Aldrich
Anti-WASH1 antibody, Mouse monoclonal
clone WASH1-27, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-CXYorf1-like protein on chromosome 9, Anti-FAM39E, Anti-WAS protein family homolog 1, Anti-WASH, Monoclonal Anti-WASH1 antibody produced in mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
WASH1-27, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~72 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HeLa cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing mouse WASH1
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Monoklonalny anty-WASH1 (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy WASH1-27 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych syntetycznym peptydem odpowiadającym wewnętrznemu regionowi ludzkiego WASH1. WASH1 (Wiskott-Aldrich Syndrome Protein and SCAR Homolog), nowy członek rodziny białek zespołu Wiskotta-Aldricha (WASP). Podobnie jak inni członkowie rodziny WASP, zawiera C-końcową domenę ′WH2, łączącą i kwaśną′ (WCA), która wiąże się z aktyną i kompleksem Arp2/3. Ponadto WASH1 zawiera również krótki region bogaty w prolinę, unikalną domenę N-końcową określaną jako domena homologii WASH (WAHD1) oraz region wiążący tubulinę. Poprzez region WAHD1 oddziałuje z rodziną o podobieństwie sekwencji 21 (FAM21), białkiem łączącym WASH1 z endosomami. WASH1 stanowi część kompleksu wielobiałkowego złożonego z FAM21, strumpelliny KIAA1033 i białka oddziałującego z WASH (SWIP) oraz domeny coiled coil zawierającej 53 (CCDC53).
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający wewnętrznemu regionowi ludzkiego WASH1 (GeneID: 100287171), sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja różni się o jeden aminokwas u myszy i szczurów.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-WASH1 produkowane u myszy może być stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym immunoblottingu (~72 kDa), immunoprecypitacji i immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
WASH1 (Wiskott-Aldrich Syndrome Protein and SCAR Homolog) jest czynnikiem promującym nukleację na powierzchni endosomów. Rekrutuje i aktywuje kompleks Arp2/3 w celu indukcji polimeryzacji aktyny, odgrywając kluczową rolę w rozszczepianiu endosomów. Wiąże się z tubuliną i lokalizuje się we wczesnych i recyklingowych endosomach, gdzie wraz z kompleksem Arp2/3 i aktyną jest wymagany do utrzymania kształtu przedziału endosomalnego i regulacji transportu wstecznego.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Embryonic lethality in mice lacking Trim59 due to impaired gastrulation development
Su X, et al.
Cell Death & Disease, 9(3), 302-302 (2018)
WASH and the Arp2/3 complex regulate endosome shape and trafficking
Duleh SN and Welch MaD
Cytoskeleton (Hoboken, N.J.), 67(3), 193-206 (2010)
A FAM21-containing WASH complex regulates retromer-dependent sorting
Gomez TS and Billadeau DD
Developmental Cell, 17(5), 699-711 (2009)
WASH and WAVE actin regulators of the Wiskott-Aldrich syndrome protein (WASP) family are controlled by analogous structurally related complexes
Jia D, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 107(23), 10442-10447 (2010)
The hereditary spastic paraplegia protein strumpellin: characterisation in neurons and of the effect of disease mutations on WASH complex assembly and function
Freeman C, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1832(1), 160-173 (2013)