Kluczowe dokumenty
SAB4200372
Anti-WASH1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FAM39E, Anti-WAS protein family homolog 1, Anti-WASH
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~72 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of rat NRK cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing mouse WASH1.
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WASH1(100287171)
mouse ... ORF19(68767)
rat ... 367328(Wash2)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)