07-582-I
Anti-phospho-IRF-3 (Ser396) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Interferon regulatory factor 3, IRF-3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer396)
informacje o genach
human ... IRF3(3661)
pig ... Irf3(396656)
rhesus monkey ... Irf3(718970)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Jakość
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-IRF-3 (Ser396) in 10 µg of sendai virus treated A549 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Untreated and sendai virus treated A549 cell lysates
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1