Merck
SAB4200521
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-VASP [pThr278] antibody produced in rabbit
~0.1 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Vasodilator-stimulated phosphoprotein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~45 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~0.1 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 40 μL using HEK-293T cells overexpressing human VASP
western blot: 1:5000-10000 using human platelets cell lysates
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr278)
informacje o genach
human ... VASP(7408)
mouse ... Vasp(22323)
rat ... Vasp(361517)
Opis ogólny
Fosfoproteina stymulowana przez leki rozszerzające naczynia krwionośne (VASP) znajduje się na ludzkim chromosomie 19q13.32. Należy do rodziny białek aktywowanych (Ena) i koduje białko o masie 46 kDa. VASP ma organizację trzech domen, tj. N-końcową domenę homologii Ena/VASP (EVH1), domenę centralną bogatą w prolinę i domenę wiążącą aktynę EVH2.
VASP jest zlokalizowany w wysoce dynamicznych regionach błonowych, ogniskowych miejscach adhezji, wypukłościach lamellipodii, końcach filopodii i wzdłuż włókien naprężeniowych. Jest również zlokalizowany na stykach komórka-matryca i komórka-komórka.
Specyficzność
Anty-fosfo-VASP [pThr278] specyficznie rozpoznaje ludzki VASP fosforylowany przy Thr278.
Immunogen
syntetyczny peptyd zawierający fosforylowany Thr278 ludzkiego VASP, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna w mysim i szczurzym VASP.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-fosfo-VASP [pThr278] produkowane u królików może być stosowane w immunoblottingu i immunoprecypitacji.
Działania biochem./fizjol.
Regulacja fosforylacji fosfoproteiny stymulowanej przez wazodylatatory (VASP) jest obserwowana podczas tworzenia cytoszkieletu aktynowego. Promuje ona wypukłość i prędkość napędu oraz hamuje rozgałęzianie się aktyny. Odgrywa kluczową rolę w szlaku transdukcji sygnału związanego z rozprzestrzenianiem się neutrofili.
VASP odgrywa ważną rolę w ruchliwości i adhezji komórek. Białko to jest również zaangażowane w tworzenie i stabilizację połączeń przylegania w komórkach nabłonkowych. VASP jest substratem dla kinaz białkowych zależnych od cyklicznego monofosforanu adenozyny (cAMP) i cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP). VASP jest niezbędny do funkcjonowania bariery śródbłonkowej in vivo. Nokaut białek VASP u myszy prowadzi do zwiększonej przepuszczalności śródbłonka, powodując śmiertelny wyciek naczyniowy i krwotok podczas późnego rozwoju embrionalnego.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Differential VASP phosphorylation controls remodeling of the actin cytoskeleton
Benz PM, et al.
Journal of Cell Science, 122(21), 3954-3965 (2009)
AMP-activated protein kinase impairs endothelial actin cytoskeleton assembly by phosphorylating vasodilator-stimulated phosphoprotein
Blume C, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 282(7), 4601-4612 (2007)
Cloning of the VASP (vasodilator-stimulated phosphoprotein) genes in human and mouse: structure, sequence, and chromosomal localization
Zimmer M, et al.
Genomics, 36(2), 227-233 (1996)
Relaxing the actin cytoskeleton for adhesion and movement with Ena/VASP
Trichet L, et al.
The Journal of Cell Biology, 181(1), 19-25 (2008)
The vasodilator-stimulated phosphoprotein is regulated by cyclic GMP-dependent protein kinase during neutrophil spreading
Lawrence DW and Pryzwansky KB
Journal of Immunology, 166(9), 5550-5556 (2001)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4200521-200UL4061837875625