Kluczowe dokumenty
SAB4200345
Anti-SMAD7 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Przeciwciało SMAD7 - przeciwciało anty-SMAD7 produkowane u królików, Przeciwciało Smad7
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~46 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat, bovine, monkey
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human A549 cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293 cells over-expressing human SMAD7
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMAD7(4092)
mouse ... Smad7(17131)
rat ... Smad7(81516)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200345-200UL | 4061837013201 |