Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA028897
Sigma-Aldrich
Anti-SMAD7 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-MADH7, Anti-MADH8, Anti-SMAD family member 7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
EVKRLCCCESYGKINPELVCCNPHHLSRLCELESPPPPYSRYPMDFLKPTADCPDAVPSSAETGGTNYLAPGGLSDSQLLLEPGDRSHWCVVAYWEEKTRVGRLYCVQEPSLDIFYDLPQGNG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMAD7(4092)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SMAD7 (mothers against decapentaplegic homolog 7) jest genem oddziałującym z Tbx1 (T-box 1). Jest inhibitorem szlaku TGFβ (transformujący czynnik wzrostu β) /BMP (białka morfogenetyczne kości). Znajduje się na chromosomie 18q21.1.
Immunogen
SMAD family member 7 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anty-SMAD7 został użyty w immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
SMAD7 (mothers against decapentaplegic homolog 7) jest modulatorem sygnalizacji TGFβ (transformującego czynnika wzrostu β) w komórkach odpornościowych, które są związane z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i zespołem jelita zapalnego. Odgrywa główną rolę w etiologii CRC (raka jelita grubego). Działa nawet jako mediator pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego zarówno dla szlaków sygnałowych TGFβ, jak i BMP (białka morfogenetyczne kości). Jest niezbędny do przebudowy tętnicy gardłowej i powiększenia wielkiego naczynia. U myszy homozygotyczne usunięcie Smad7 powoduje przede wszystkim wady związane z czwartą tętnicą łukową. Wyciszenie Smad7 w próbkach biopsji RCD (oporna celiakia) może zmniejszyć ekspresję interleukiny-6 i czynnika martwicy nowotworów-α. Polimorfizm tego genu jest związany z rakiem jelita grubego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86713
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High Smad7 sustains inflammatory cytokine response in refractory coeliac disease
Sedda S, et al.
Immunology, 150(3), 356-363 (2017)
Multiple functional risk variants in a SMAD7 enhancer implicate a colorectal cancer risk haplotype
Fortini BK, et al.
PLoS ONE, 9(11) (2014)
Intronic polymorphisms of the SMAD7 gene in association with colorectal cancer
Damavand B, et al.
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 16(1), 41-44 (2015)
Tbx1 genetically interacts with the transforming growth factor-?/bone morphogenetic protein inhibitor Smad7 during great vessel remodeling
Papangeli I and Scambler PJ
Circulation Research, 112(1), 90-102 (2013)
Bing Tian et al.
The Journal of biological chemistry, 293(42), 16528-16545 (2018-09-01)
The epithelial-mesenchymal transition (EMT) is a multistep dedifferentiation program important in tissue repair. Here, we examined the role of the transcriptional regulator NF-κB in EMT of primary human small airway epithelial cells (hSAECs). Surprisingly, transforming growth factor β (TGFβ) activated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA028897-25UL4061842957996
HPA028897-100UL4061837128110