Merck
SAB4200283
Sigma-Aldrich
Anti-Tensin 1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-TNS1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 225 kDa (rat)
antigen ~150 kDa (human)
reaktywność gatunkowa
rat, human, chicken
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat heart.
indirect immunofluorescence: 3-6 μg/mL using chicken embryo fibroblast cells.
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells overexpressing human tensin 1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNS1(7145)
mouse ... Tns1(21961)
rat ... Tns1(301509)
Opis ogólny
Tensyna 1 (TNS1) jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 2q35. Kodowane białko jest zlokalizowane w ogniskowych adhezjach i ulega ekspresji głównie w komórkach nabłonka kanalików nerkowych (TEC).
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji zlokalizowanej w wewnętrznym regionie ludzkiej tensyny1, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna w szczurzym i mysim tensin1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Tensin 1 może być stosowane w immunofluorescencji i immunohistochemii.
Przeciwciało anty-Tensin 1 produkowane u królików zostało użyte do immunobarwienia i immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Tensyna 1 (TNS1) przyczynia się do indukowanego transformującym czynnikiem wzrostu (TGF)-β różnicowania miofibroblastów oraz tworzenia macierzy zewnątrzkomórkowej fibronektyny i kolagenu. Zakłócenie tego genu i związanej z nim sygnalizacji może hamować włóknienie tkanek. Kodowane białko zakotwicza się we włóknach naprężeniowych poprzez oddziaływanie z cytoplazmatycznymi ogonami integryn i zwiększa zdolności przerzutowe komórek nowotworowych. Tensyna odgrywa istotną rolę w aktywacji kinaz c-Jun N-końcowych (JNK) i szlaków p38.
Tensyna 1 wiąże się z aktyną, integryną, FAK, p130Cas, DLC-1 i fosfatazą białkową PP1, co wpływa na polaryzację komórek, migrację i inwazję. Tensyna 1 ulega rozległej fosforylacji Ser/Thr i Tyr indukowanej przez macierz zewnątrzkomórkową (ECM), różne czynniki wzrostu i onkogeny. Ponadto, tensyna 1 jest rozszczepiana przez kalpainę II, proteazę adhezji ogniskowej, co sugeruje, że tensyna 1 odgrywa ważną rolę w organizacji cytoszkieletu aktynowego i pośredniczy w przekazywaniu sygnałów.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tensin can induce JNK and p38 activation.
Katz BZ
Biochemical and Biophysical Research Communications, 272, 717-720 (2000)
Tensin 1 Is Essential for Myofibroblast Differentiation and Extracellular Matrix Formation.
Bernau K
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 56, 465-476 (2017)
Tensin
Lo S H
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 36(1), 31-34 (2004)
Genetic association analyses highlight biological pathways underlying mitral valve prolapse
Dina C
Nature Genetics, 47, 1206?1211-1206?1211 (2015)
Tensin is potentially involved in extracellular matrix production in mesangial cells.
Yamashita M
Histochemistry and Cell Biology, 121, 245-254 (2004)