Kluczowe dokumenty
SAB4200297
Anti-Tensin 1 (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-TNS, Anti-TNS1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 225 kDa (rat)
antigen ~150 kDa (Human)
reaktywność gatunkowa
rat, chicken, human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using chicken embryo fibroblast cells
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysates overexpressing human tensin1
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using lysates of A10 cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNS1(7145)
rat ... Tns1(301509)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)