Kluczowe dokumenty
SAB4200197
Anti-Periostin antibody,Mouse monoclonal
clone 47, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Periostin Antibody, Periostin Antibody - Monoclonal Anti-Periostin antibody produced in mouse, Anti-OSF2, Anti-Osteoblast specific factor 2, Anti-PDLPOSTN, Anti-POSTN
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
47, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~88 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over expressing human Periostin
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POSTN(10631)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?