SAB4200194
Anti-Pontin antibody, Mouse monoclonal
clone 5G3-11, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-49 kDa TATA box-binding protein-interacting protein, Anti-49 kDa TBP-interacting protein, Anti-54 kDa erythrocyte cytosolic protein, Anti-ECP-54, Anti-INO80 complex subunit H, Anti-NMP 238, Anti-Pontin52, Anti-RUVBL1, Anti-RVB1, Anti-RuvB (e coli homolog)-like 1, Anti-RuvB-like 1, Anti-TAP54-alpha, Anti-TIH1, Anti-TIP49, Anti-TIP49A, Anti-TIP60-associated protein 54-alpha, Anti-nuclear matrix protein 238
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5G3-11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~50 kDa
reaktywność gatunkowa
canine, human, monkey
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using whole extracts of human HEK-293T or MCF-7 cells
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RUVBL1(8607)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- western blotting
- immunoprecypitacja
- sekwencjonowanie ChIP
- immunohistochemii
- immunofluorescencji
- immunoprecypitacja RNA
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)