Key Documents
SAB4200188
Anti-U1 snRNP C (U1C) antibody, Rat monoclonal
clone 4H12, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Snrp1c, Anti-Snrpc, Anti-U1 small nuclear ribonucleoprotein C, Anti-U1-C, Anti-U1C
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H12, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~20 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat, hamster, monkey
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa or COS7 or CHO cell extracts
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNRPC(6631)
mouse ... Snrpc(20630)
rat ... LOC685273(685273)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry