Merck
SAB4200182
Sigma-Aldrich
Anti-Glutathione Reductase antibody, Mouse monoclonal
clone GR6, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-GR, Anti-GSR, Anti-Glutathione-disulfide reductase, Anti-NADPH:oxidized glutathione oxidoreductase
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GR6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~55 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human HepG2 cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSR(2936)
Opis ogólny
Monoklonalne przeciwciało przeciwko reduktazie glutationowej (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy GR6 wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych ludzkim białkiem rekombinowanym reduktazy glutationowej. Reduktaza glutationowa jest enzymem homodimerycznym zawierającym jedną cząsteczkę FAD i domenę wiążącą NADPH na podjednostkę. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 8p.
Immunogen
myszy immunizowanych ludzkim białkiem rekombinowanym reduktazy glutationowej. Odpowiednie białka u szczura i myszy mają odpowiednio 86% i 85% homologii.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało przeciwko reduktazie glutationu wytwarzane u myszy zostało użyte w:
  • badaniach immunohistochemicznych
  • badaniach immunofluorescencyjnych
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacji
Działania biochem./fizjol.
Reduktaza glutationowa (GR) jest wszechobecnym flawoenzymem zaangażowanym w ochronę komórek przed stresem. GR katalizuje redukcję utlenionego glutationu (GSSG) do glutationu (GSH). Jest niezbędnym składnikiem cyklu redoks glutationu, który utrzymuje odpowiedni poziom zredukowanego komórkowego GSH. GSH służy jako przeciwutleniacz, a także jako donor elektronów dla peroksydaz glutationowych i substrat dla S-transferaz glutationowych.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inherited glutathione reductase deficiency and Plasmodium falciparum malaria?a case study
Gallo V, et al.
Testing, 4(10), e7303-e7303 (2009)
Inverted tandem duplication of 8p12-p23. 1 in a child with increased activity of glutathione reductase.
Nevin NC, et al.
Journal of medical Genetics, 27(2), 135-136 (1990)
Electrostatic control of the isoalloxazine environment in the two-electron reduced states of yeast glutathione reductase
Picaud T and Desbois A
The Journal of Biological Chemistry, 277(35), 31715-31721 (2002)
The effect of glucagon-like peptide-1 in the management of diabetes mellitus: cellular and molecular mechanisms.
Lotfy M, et al.
Cell and Tissue Research, 358(2), 343-358 (2014)
B Wu et al.
Clinical and experimental immunology, 176(3), 438-451 (2014-02-18)
Innate immune and inflammatory responses are involved in myocardial ischaemia/reperfusion (I/R) injury. Interleukin (IL)-37 is a newly identified member of the IL-1 family, and functions as a fundamental inhibitor of innate immunity and inflammation. However, its role in myocardial I/R
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4200182-200UL4061838035196
SAB4200182-25UL4061838035202